Learn More
AMPri Schwarze Nitrilhandschuhe im Stil
Artikelnummer. 31741078
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31741078 Extragroß 1000 Stück
31741011 Klein 1000 Stück
31740975 Mittel 1000 Stück
31741076 Groß 1000 Stück
31741023 Extraklein 1000 Stück
31741012 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31741078 Lieferant AMPri Lieferanten-Nr. 01181XL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puderfreie schwarze Nitril-Einweghandschuhe für Schutz- und Untersuchungszwecke; erhältlich in den Größen XS bis XXL.
  • Hersteller: AMPri
  • Premium-Nitril-Chirurgenhandschuhe der Marke Style by AMPri
  • Die Handschuhe bestehen aus Nitril
  • Dieser Gegenstand ist unpulverisiert
  • Beschichtung: innen chloriert
  • Diese Nitril-Untersuchungshandschuhe haben keine zusätzliche Länge (Länge: 240 mm)
  • Schwarze Nitril-Einweghandschuhe
  • Passform: beidhändig
  • Zuverlässige Premiumqualität
  • Konventionelles Einwegprodukt
  • Medizintechnikklasse: MD Klasse I
  • Sterilität: nicht steril
  • Erfüllte Standards: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 und EN 455-4
  • Nitrilhandschuhe mit chemischem Schutz Typ b
  • Nitril-Chirurgenhandschuhe eignen sich für alkoholische, saure, trockene und wässrige Lebensmittel
  • Schutz vor Mikroorganismen: Viren, Bakterien und Pilze
  • Nitrilhandschuhe für den Einsatz in Regierungsbehörden, Bildung, Zahnmedizin, Industrie, körperbezogenen Dienstleistungen, Krankenhäusern, Gastronomie und anderen medizinischen Einrichtungen.
  • AQL 1,5
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,1 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm