Learn More
Cole-Parmer™ Röhrchenhalter
Artikelnummer. 12944025
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2-ml-Röhrchen
0,5-ml-Röhrchen
Mikrozentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
12944025 0,5-ml-Röhrchen 1 Stück
12693335 0,2-ml-Röhrchen 1 Stück
11496608 Mikrozentrifugenröhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12944025 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 5190098
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit den Mikrotiterplattenschüttlern SSM5 und SSL5
  • Zusätzliche Röhrchenhalter für 0.2 ml- und 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
  • Es können zwei Röhrchenhalter gleichzeitig verwendet und mit der rutschfesten Matte sicher am Platz gehalten werden
  • Zur Verwendung mit Mikrotiterplattenschüttlern, wenn Proben eine kontrollierte Temperatur und/oder Feuchtigkeit erfordern, ideal für den Einsatz in CO-Inkubatoren
Specifications
Aufnahmevermögen 0,5-ml-Röhrchen
Röhrchenkapazität 38 ml
Produkttyp Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Stuart™ Mikrotiterplattenschüttler SSM5 und SSL5
Verpackungsmenge Je 1