Learn More
Cole-Parmer™ Röhrchenhalter
Beschreibung
- Zusätzliche Röhrchenhalter für 0.2 ml- und 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Es können zwei Röhrchenhalter gleichzeitig verwendet und mit der rutschfesten Matte sicher am Platz gehalten werden
- Zur Verwendung mit Mikrotiterplattenschüttlern, wenn Proben eine kontrollierte Temperatur und/oder Feuchtigkeit erfordern, ideal für den Einsatz in CO2 -Inkubatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 0,2-ml-Röhrchen |
| Röhrchenkapazität | 0,2 ml |
| Produkttyp | Röhrchenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart™ Mikrotiterplattenschüttler SSM5 und SSL5 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |