Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Ersatzklemme Stuart
Artikelnummer. 12869435
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchenhalter SB3/1 und 15 ml Mikroröhrchen
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12869435 Röhrchenhalter SB3/1 und 15 ml Mikroröhrchen 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12869435 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0007725
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Austausch gebrochener oder nachlassender Mikroröhrchenklemmen für den Stuart™ SB3/1 Röhrchenhalter. Bibby Scientific™ Ersatzklemmen für den Stuart™ SB3/1 Röhrchenhalter eignen sich zur Befestigung von 10 bis 11.5 ml-Mikroröhrchen.
  • Austauschbare Klemmen für SB3/1-Röhrchenhalter
  • Hält Mikroröhrchen mit 10 bis 11.5 mm Durchmesser
Spezifikation
Produkttyp Ersatzklemme
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchenhalter SB3/1 und 15 ml Mikroröhrchen