Learn More
Cole-Parmer™ X2 BIBBYJET SNAP TAPES (PACK OF 2)
Zur Verwendung mit der Bibbyjet Pro Pipettierhilfe PC2000/2001
Marke:  Cole-Parmer™ 99955-53
Artikelnummer. 12974447
  • 26.70 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Beschreibung
  • Leichtes, ergonomisches Design
  • Leistungsstark genug, um eine 50 ml-Pipette in nur 10 Sekunden zu füllen
  • Die Batterieladung reicht für einen ganzen Tag - die LED-Anzeige zeigt an, wann die Batterie schwach ist
  • Pipettenhalter vollständig autoklavierbar
  • Von der Pipette eingesaugte Luft wird durch die Vorderseite des Geräts abgegeben, sodass Korrosionen des inneren Mechanismus vermieden werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Klebebänder
Bibbyjet Pro Pipetten-Controller PC2000/2001
12 x 65mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X2 BIBBYJET SNAP TAPES (PACK OF 2) > Zur Verwendung mit der Bibbyjet Pro Pipettierhilfe PC2000/2000