Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Edelstahlgestell für Schüttelwasserbad
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
120 x 13 mm Kulturröhrchen
143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen
25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
30 x 26 mm Kulturröhrchen
56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
72 x 16 mm Kulturröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit diesem Zubehör wird Ihre Einheit noch vielseitiger
- Einfacher Austausch mit Stuart Wasserbädern und Schüttelwasserbädern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttelwasserbad |
| Aufnahmevermögen | 30 x 26 mm Kulturröhrchen |
| Material | Rostfreier Stahl |