Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Edelstahlgestell für Schüttelwasserbad
Artikelnummer. 12718988
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
120 x 13 mm Kulturröhrchen
143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen
25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
30 x 26 mm Kulturröhrchen
56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
72 x 16 mm Kulturröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12718988
Marke: Cole-Parmer™ 1215297
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweitern Sie das Einsatzspektrum Ihres Stuart™ Wasserbads
  • Mit diesem Zubehör wird Ihre Einheit noch vielseitiger
  • Einfacher Austausch mit Stuart Wasserbädern und Schüttelwasserbädern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttelwasserbad
Aufnahmevermögen 56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Material Rostfreier Stahl