Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Edelstahlgestell für Schüttelwasserbad
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
120 x 13 mm Kulturröhrchen
143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen
25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
30 x 26 mm Kulturröhrchen
56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
72 x 16 mm Kulturröhrchen
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Mit diesem Zubehör wird Ihre Einheit noch vielseitiger
- Einfacher Austausch mit Stuart Wasserbädern und Schüttelwasserbädern
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttelwasserbad |
| Aufnahmevermögen | 143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen |
| Material | Rostfreier Stahl |