Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SCT1 Temperaturregler
Artikelnummer. 12008323
Change view
Click to view available options
Genauigkeit:
±0.5°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Genauigkeit unitSize
12008323 ±0.5°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12008323 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480592
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Der für den Einsatz mit den Heizplattenrührern der Stuart Undergrad Serie ausgelegte SCT1 eignet sich entweder als Temperaturregler oder als digitales Thermometer. Der Stuart™ SCT1 Temperaturregler eignet sich optimal zur genauen Temperaturregelung wässriger oder ölbasierter Proben im Labor.
  • Akkurate Flüssigkeitstemperaturkontrolle
  • Integrierter Retortenanschluss und Probenhalter
  • Abnehmbare Temperatursonde
  • Helles, gut ablesbares LED-Display
  • Kompakt und leicht
  • Umfassendes Angebot an Zubehör
Spezifikation
Genauigkeit ±0.5°C
Höhe (metrisch) 123 mm
Breite (metrisch) 90 mm
Modell Gehäuse SCT1
Arten von Sensoren Gehäuse PT100