Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hot Plate
The SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hot Plate provides accurate stirring and heating with an advanced control algorithm.
Marke:  Cole-Parmer™ 04806-67
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16331806
  • 1155.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
Weiß
Weißes pulverbeschichtetes Metall
Digital
6 x 6 in.
Umgebungstemperatur bis 325 °C
50/60 Hz
30 cm
700 W
Quadratisch
15 l
3 Jahre
TFT
230 V
2 PTFE-beschichtete Rührstäbe (25 mm), PTFE-ummantelter Temperaturfühler und Netzkabel mit Stecker
230 V AC, 50/60 Hz
11,813 in.
9,3 cm
3 in.
18 cm
7 in.
Heizplattenrührer, Rührer
1
50 bis 2.000 U/min
CE