Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plattform
Artikelnummer. 11476608
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11476608 510 x 510 mm 1 Stück
11456608 340 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476608 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 5170095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst Erlenmeyerkolben oder -flaschen mit Hilfe von Gummibefestigungsstäben. BRAND™ Stuart™-Plattformen mit flexiblem Trägersystem ermöglicht die Verwendung verschiedener Kombinationen von Gefäßen und bietet so maximale Vielseitigkeit. Zur Verwendung mit Stuart™ Orbitalschüttlern (SSL1, SSM1)
  • Verwendung mit Stuart&;trade; Orbitalschüttlern (SSL1, SSM1)
  • Erlenmeyerkolben oder Flaschen durch Sicherungsstangen aus Gummi vor dem Herausfallen geschützt.
  • Flexibles Gestellsystem ermöglicht unterschiedliche Kombinationen von Gefäßen und dadurch hohe Vielseitigkeit.
Spezifikation
Produkttyp Plattform
Abmessungen (L x B) 510 x 510 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für SGM-265-010C
Zur Verwendung mit (Geräte) Stuart™ Orbital-Schüttler SSM1, SSL1