Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Adapter für Pipettierhilfe
Dieser Adapter eignet sich für den Bibyjet Pro Pipetten-Controller. Stuart™ Adapter für Pipetten-Controller sind speziell auf einen festen Sitz für alle Glas- oder Kunststoffpipetten von 0.1 bis 100 ml ausgelegt.
Marke:  Cole-Parmer™ 99955-54
Artikelnummer. 12008681
  • 35.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Silikonadapter
  • Zur Verwendung mit PC2000 Bibbyjet Pro Pipettierhilfe
  • Leicht und ergonomisch
  • Genug Leistung, um eine Pipette mit 50 ml in nur 10 s zu befüllen
  • Eine Akkuladung reicht für einen ganzen Arbeitstag – eine LED zeigt einen niedrigen Akkustand an
  • Pipettenhalter ist vollständig autoklavierbar
  • Durch einen Entlüftungsmechanismus kann durch die Pipette eingesaugte Luft durch die Vorderseite des Geräts abgegeben werden, sodass Korrosionen des inneren Mechanismus vermieden werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silikon
Pipettierhilfe-Adapter
Bibbyjet Pro Pipetten-Controller PC2000/2001
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Adapter für Pipettierhilfe > Zur Verwendung mit der Bibbyjet Pro Pipettierhilfe PC2000/2001