Learn More
Bibby Scientific™ ALUMINIUM INSERT BLOCK TECHNE FOR 96 X 0.2ML
Artikelnummer. 11882380
Change view
Click to view available options
No. of Places:
96 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places unitSize
11882380 96 Positionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11882380 Lieferant Bibby Scientific™ Lieferanten-Nr. 3662073
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Block heaters provide a dry, constant temperature source in the laboratory. These 96-well PCR insert blocks are made of aluminium alloy and must be ordered separately from the heater units.
  • 96-Well PCR block insert plate
  • Hole diameter 5.5 mm
  • Hole depth 17.3 mm
  • Tapered base profile
  • Aluminium alloy
  • Must be ordered separately from the heater unit
Spezifikation
Beschreibung PCR Plate Dri-Block Insert
Zur Verwendung mit (Geräte) Dry Block Heater
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 96 Positionen
Typ Insert Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Constant, dry temperature - incubation, boiling, inactivation, wet ashing, sample concentration, enzyme analysis and many other clinical industrial purposes
Enthält 96 Bohrungen, 17,3 mm tief, verjüngt, PCR-Platte, mit Bohrung für Thermometer
Abmessungen (L x B x H) 95 x 150 x 61 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.9 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.4 in.
Höhe (metrisch) 61 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 3.7 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 0.7 in.
Tiefe (metrisch) 95 mm
Tiefe (metrisch) Well 17.3 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0.2 in.
Durchmesser (metrisch) Well 5.5 mm