Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte
Form: Rechteckig; Größe: 11,8 x 19,7 in.
Marke: Cole-Parmer™ SD500
Additional Details : Gewicht : 11.71800kg
Beschreibung
- Digitale Einstellung und Steuerung der Plattentemperatur
- Akkurate Temperatursteuerung durch Mikroprozessoren
- Einfache Bedienung
- Oberplatte aus Metall für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und einheitliche Hitzebedingungen.
- Heizplatte mit Mikroprozessorsteuerung für akkurates Überwachen der Plattentemperatur.
- Große Kapazität, kann mehrere Gefäße oder Mikroskopobjektträger fassen.
Spezifikation
Heizplatte | |
Rechteck | |
Mikroprozessor | |
50°bis 300 °C | |
130 mm | |
520 mm | |
230 V, 50 – 60 Hz, 1500 W | |
Gehäuse SD500 |
230 V | |
Metall | |
11,8 x 19,7 in. | |
360 mm | |
12 kg | |
1500 w | |
50–60 Hz |