Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte, 50 °C bis 300 °C, Metall
Form: Quadratisch; Größe: 11,8 x 11,8 in.
Brand: Cole-Parmer™ 04805-27
Additional Details : Gewicht : 6.48000kg
Description
- Digitale Einstellung und Steuerung der Plattentemperatur
- Akkurate Temperatursteuerung durch Mikroprozessoren
- Einfache Bedienung
- Oberplatte aus Metall für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und einheitliche Hitzebedingungen.
- Heizplatte mit Mikroprozessorsteuerung für akkurates Überwachen der Plattentemperatur.
- Große Kapazität, kann mehrere Gefäße oder Mikroskopobjektträger fassen.
Specifications
Heizplatte | |
Quadratisch | |
Mikroprozessor | |
50°bis 300 °C | |
105 mm | |
320 mm | |
230 V, 50 – 60 Hz, 600 W | |
Gehäuse SD300 |
230 V | |
Metall | |
11,8 x 11,8 in. | |
365 mm | |
6 kg | |
600 W | |
50 - 60 Hz |