Learn More
Techne™ X25 PCR plate Techne 96-well half skirted (pack
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Semi-skirted
- Low profile
- Clear
- Ideal for automation or robotic use
- 96-wells
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | 96-Well-PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Profil | Niedrig |
| Menge | 25/Packung |