Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Giebelhaube
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 l-Bad
18 l und 26 l-Bad
48 l-Bad
8 l-Bad
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
Hergestellt aus Edelstahl und für 8 l-Bäder erhältlich, um Verdampfungsverluste zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 18 l und 26 l-Bad |