Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Block für Trockenbad
Artikelnummer. p-8012847
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Dual-Steuerung Digital
Anzahl Blöcke:
2
3
Temperaturbereich (metrisch):
+ 8 bis 130 °C
+8 bis 130 °C
+8 bis 200 °C
50°bis 200 °C
8 bis 130 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12087204
Marke: Cole-Parmer™ 3661001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung komplett mit Blockextraktionswerkzeug. Bibby Scientific™ Stuart™ Trockenbad-Block bietet gleichmäßige und stabile Temperaturen und arbeitet bei Temperaturen von bis zu 130 °C.
  • 130 °C Höchsttemperatur
  • Einheitliche und stabile Temperaturen
  • Lieferung komplett mit Blockabziehwerkzeug, jedoch ohne Aluminiumblöcke, die separat bestellt werden müssen
Spezifikation
Reglertyp Analog
Beschreibung
  • Analoge Regelung
  • Günstiger Preis
  • Warnleuchte für hohe Temperatur blinkt, wenn die Blocktemperatur über 50° C liegt
  • Erwärmung bis auf 100 °C in weniger als 12 Minuten.
  • Robuste Konstruktion mit einfacher analoger Temperatureinstellung
Zur Verwendung mit (Geräte) Analoger Blockheizung
Aufnahmevermögen Heating Blocks
Material Metall
No. of Places 2 Blöcke
Steckertyp US
Temperaturbereich (metrisch) + 8 bis 130 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 100°C in <12 min.
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität Bei 37 °C ±0.1 °C
Temperaturgleichförmigkeit Im Block bei 37 °C ±0.1 °C, im Block bei 130 °C ±1 °C
Breite (angloamerikanisch) 9.3 in.
Breite (metrisch) 235 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 11 in.
Tiefe (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 2.1 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 300 w
Frequenz 50 Hz