Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Block für Trockenbad
Artikelnummer. 11920925
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Dual-Steuerung Digital
Anzahl Blöcke:
2
3
Temperaturbereich (metrisch):
+ 8 bis 130 °C
+8 bis 130 °C
+8 bis 200 °C
50°bis 200 °C
8 bis 130 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11920925
Marke: Cole-Parmer™ 3661032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung komplett mit Blockextraktionswerkzeug. Bibby Scientific™ Stuart™ Trockenbad-Block bietet gleichmäßige und stabile Temperaturen und arbeitet bei Temperaturen von bis zu 130 °C.
Stuart™ Trockenblockheizgeräte sind für die präzise Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten konzipiert.
Spezifikation
Reglertyp Dual-Steuerung Digital
Aufnahmevermögen Heating Blocks
Material Metall
Steckertyp UK
Temperaturbereich (metrisch) 50°bis 200 °C
Typ Trockenbadblock
Anzahl Blöcke 2
Breite (angloamerikanisch) 12.2 in.
Breite (metrisch) 310 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 11 in.
Tiefe (metrisch) 280 mm
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz