Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Trommel
Artikelnummer. p-8012890
Click to view available options
Anzahl Positionen:
1
2
4
240
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Flaschen mit 120 mm Durchm.
Flaschen mit 120 mm Durchmesser
Für 19000 Clip-Halter
Für zwei konische 250 ml Kolben/Reagenzflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11436548
Marke: Cole-Parmer™ 5160097
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wählen Sie eine Trommel zur Aufnahme Ihrer Probe
Ändern Sie die Kapazität Ihres Rotators mit diesen austauschbaren Trommeln.
Spezifikation
Produkttyp trommel
Zur Verwendung mit (Anwendung) For changing your rotator's capacity
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen mit 120 mm Durchmesser
Anzahl Positionen 1