Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Trommel
Artikelnummer. 11426548
Click to view available options
Anzahl Positionen:
1
2
4
240
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Flaschen mit 120 mm Durchm.
Flaschen mit 120 mm Durchmesser
Für 19000 Clip-Halter
Für zwei konische 250 ml Kolben/Reagenzflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11426548
Marke: Cole-Parmer™ 5160096
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie eine Trommel zur Aufnahme Ihrer Probe
Ändern Sie die Kapazität Ihres Rotators mit diesen austauschbaren Trommeln.
Spezifikation
Produkttyp Trommel-Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Anwendung) For changing your rotator's capacity
Zur Verwendung mit (Geräte) Für zwei konische 250 ml Kolben/Reagenzflaschen
Anzahl Positionen 2