Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Scheibe
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 12 Röhrchen
Für 20 Gläser
Für 30 Röhrchen mit 26 mm Durchmesser
Für 40 Mikrozentrifugenröhrchen
Für 63 Röhrchen mit 12mm Durchmesser
Für 63 Röhrchen, Durchmesser: 16mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sobald der Röhrchenhalter angebracht wurde, können Röhrchen einfach im Halter platziert werden, in dem sie sicher gehalten werden
- Halter SB3/1, SB3/2 und SB3/3 bewegen sich kopfüber
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Mikrozentrifugenröhrchen |
| Röhrchenkapazität | 1,5 ml |
| Produkttyp | Röhrchenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 40 Mikrozentrifugenröhrchen |
| Anzahl Positionen | 46 |