Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Sicherheitsabdeckung für Blockheizgerät
Artikelnummer. 11446598
Change view
Click to view available options
Größe:
2 Blocksystem
3 Block oder Doppelsteuerung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11446598 3 Block oder Doppelsteuerung 1 Stück
11436598 2 Blocksystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446598 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3661097
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Stuart™ Blockheizgeräte
Die Heizabdeckungen sorgen dafür, dass die Temperaturen in den Stuart™ Trockenblockheizgeräten gehalten werden. Das Deckelmodell 36610-96 ist für den Einsatz mit zwei Blockheizgeräten geeignet. Modell 36610-97 eignet sich für den Einsatz mit Heizgeräten mit drei Blöcken oder Doppelsteuerung.
Das Abziehwerkzeug 36610-98, ermöglicht das schnelle und mühelose Entfernen von Blöcken aus dem Heizgerät.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Modelle mit 3 Blöcken oder Doppelsteuerung
Typ Sicherheitsabdeckung
Größe 3 Block oder Doppelsteuerung