Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Artikelnummer. 11486578
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Tiefe (metrisch) Well:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11486578
Marke: Cole-Parmer™ 3661045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Blöcke eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Stuart™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium können in beliebiger Kombination verwendet werden.
  • Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 20
Typ Block
Tiefe (metrisch) Well 47 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) Well 12,6 mm