Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Artikelnummer. 11466588
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Tiefe (metrisch) Well:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11466588
Marke: Cole-Parmer™ 3661062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Blöcke eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Stuart™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium können in beliebiger Kombination verwendet werden.
  • Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 48
Typ Block
Tiefe (metrisch) Well 14 mm
Durchmesser (metrisch) Well 61 mm