Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Tiefe (metrisch) Well:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
- Aus eloxiertem Aluminium
- Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fasst 6 Röhrchen mit einem Durchmesser von 28 mm |
| Aufnahmevermögen | 6 x 28 mm-Röhrchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 6 |
| Typ | Block |
| Tiefe (metrisch) Well | 47 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Well | 1,10 in. |
| Durchmesser (metrisch) Well | 28 mm |