Learn More
Techne™ Sondeneinsatzblock für Tecal 140/425
Artikelnummer. 13583390
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1
5
Röhrchengröße:
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm
20 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places Röhrchengröße unitSize
13583390 5 6 mm 1 Stück
11960109 5 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm 1 Stück
13593390 1 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13583390 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 1611430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Teile und Zubehör zur Änderung von Kapazität, Testtyp, Genauigkeit oder Tragbarkeit für Ihren Techne™ Kalibrierkalibrators.
  • Aluminium inserts
  • Immersion depth 114.3 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecal 140/425
Material Aluminium
No. of Places 5
Typ Sonden einsetzen
Röhrchengröße 6 mm
Durchmesser (metrisch) Well 6 mm