Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Adapter für mehrere Röhrchenhalter
Beschreibung
Zur Montage von zwei Röhrchenhaltern gleichzeitig am Stuart™ SB2 oder am SB3 Röhrchenrotator. Adapter lässt sich problemlos ohne Werkzeug anbringen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Adapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart™ SB2/SB3 Überkopfschüttler-Halter |