Learn More
Cole-Parmer™ Block-Wärmeschutzeinsatz für Cole-Parmer™ Motorblockvorwärmer der Serien BH-200 und BH-250 sowie Kühl-/Heizgeräte der Serie CB-200
Artikelnummer. p-8012875
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchenstreifen
0,5 ml Röhrchen
1,5-ml-Röhrchen
10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
12 mm-Fläschchen
13 mm Durchm. Fläschchen
13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
2 ml-Röhrchen
24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
50 ml Röhrchen
6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
Flache Artikel
Probenbecher
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
No. of Places:
1
12
20
20 Positionen
30
5
6
8
80
Massiver Block
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen No. of Places Packungsgröße
11593809 Flache Artikel Massiver Block 1 Stück
11936498 Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm 12 1 Stück
11476588 0,2 ml-Röhrchenstreifen 80 1 Stück
12942590 Probenbecher 1 1 Stück
15556413 13 mm Durchm. Fläschchen 20 1 Stück
12071602 1,5-ml-Röhrchen 20 Positionen 1 Stück
12081602 0,5 ml Röhrchen 30 1 Stück
12952590 12 mm-Fläschchen 20 Positionen 1 Stück
15294497 50 ml Röhrchen 5 5 Stück
15319943 Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm 5 1 Stück
11869564 24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen 6 1 Stück
10129190 26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen 6 1 Stück
11543809 16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen 12 1 Stück
15218043 Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm 8 -
12001612 2 ml-Röhrchen 20 1 Stück
11880705 10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen 20 Positionen 1 Stück
11523809 13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen 20 1 Stück
11899694 6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen 30 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11593809 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3662061
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Austauschbare Heizblöcke bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.
  • Die —vielseitigen, austauschbaren Heizblöcke eignen sich für verschiedene Röhren und Platten.
  • Motorvorwärmer separat erhältlich
Austauschbare Aluminium-Heizblöcke bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und eignen sich für verschiedene Reagenzgläser, Becher und Platten. Je nach gewählter Blockkombination können Kunststoffabstandshalter (36620-67) verwendet werden, um eine halbbreite Aussparung zu füllen und so eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten. Die meisten Blöcke verfügen über eine separate Öffnung zur Aufnahme eines Thermometers.
Bestellen Sie einen Flexi-Block, um mehrere Röhrchen, Fläschchen oder Küvetten unterschiedlicher Größe gleichzeitig aufnehmen zu können. PCR-Platten ohne Rand können in Flexi-Block-Gehäusen beider Größen erhitzt werden. Mikrotiterplatten mit Rand, Deep-Well-Platten und PCR-Platten können nur in der dreifach breiten Ausführung inkubiert werden.
Spezifikation
Beschreibung Blindabdeckung mit Thermometerloch
Aufnahmevermögen Flache Artikel
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places Massiver Block
Typ Block einfügen
Enthält Mit Thermometerbohrung
Röhrchengröße Einfach (einfache Breite)