Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Artikelnummer. 15556413
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchenstreifen
0,5 ml Röhrchen
1,5-ml-Röhrchen
10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
12 mm-Fläschchen
13 mm Durchm. Fläschchen
13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
2 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
Flache Artikel
Probenbecher
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
No. of Places:
1
12
20
20 Positionen
30
5
6
8
80
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15556413
Marke: Cole-Parmer™ 3662092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Austauschbare Aluminiumheizblöcke bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit
  • Für verschiedene Reagenzgläser, Becher und Platten
  • Kunststoffdistanzstücke (36620-67) können verwendet werden, um eine Aussparung halber Breite zu füllen, um so eine optimale thermische Leistung zu gewährleisten
  • Die meisten Blöcke sind mit einer separaten Bohrung für ein Thermometer ausgestattet
Spezifikation
Beschreibung Flat Bottom Wells
Aufnahmevermögen 13 mm Durchm. Fläschchen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 20
Typ Insert Block
Tiefe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0.5 in.
Durchmesser (metrisch) Well 13,8 mm