Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchenstreifen
0,5 ml Röhrchen
1,5-ml-Röhrchen
10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
12 mm-Fläschchen
13 mm Durchm. Fläschchen
13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
2 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
Flache Artikel
Probenbecher
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
No. of Places:
1
12
20
20 Positionen
30
5
6
8
80
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.02 oz. |
| Beschreibung | Konische Wells |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 mL |
| Aufnahmevermögen | 0,5 ml Röhrchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 30 |
| Typ | Dri-Block™ Einsatz |
| Enthält | Mit Thermometerbohrung |
| Röhrchengröße | 0,5 mL |
| Tiefe (angloamerikanisch) Well | 1,06 in. |
| Mehr anzeigen |