Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Artikelnummer. 11476588
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml-Röhrchenstreifen
0,5 ml Röhrchen
1,5-ml-Röhrchen
10 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
12 mm-Fläschchen
13 mm Durchm. Fläschchen
13 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
16 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
24 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
26 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
2 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
6 mm Durchm. Röhrchen/Fläschchen
Flache Artikel
Probenbecher
Röhrchen mit einem Durchmesser von 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 20 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser von 30 mm
No. of Places:
1
12
20
20 Positionen
30
5
6
8
80
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11476588
Marke: Cole-Parmer™ 3661063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium.
  • Mit Öffnung zur Aufnahme eines Thermometers, sodass die Blocktemperatur einfach überwacht werden kann.
  • Vorgebohrt mit einer Vielzahl von Bohrungsoptionen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
  • Zur individuellen Anpassung als einfacher Block ohne Bohrung erhältlich.
  • Benötigt einen Blockthermostat.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.01 oz.
Beschreibung Fasst 80 x 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Kapazität (metrisch) 0.2 mL
Aufnahmevermögen 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 80
Typ Heizblock