Learn More
Isobutylene oxide, 99+%
Descrizione
Isobutylene oxide is employed as an initiator for the preparation of polyisobutylenes. It finds application in the synthesis of 1-tert-butylperoxy-2-methyl-propan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isobutylene oxide is employed as an initiator for the preparation of polyisobutylenes. It finds application in the synthesis of 1-tert-butylperoxy-2-methyl-propan-2-ol.
Solubility
Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobutylene oxide |
| Densità | 0.808 |
| Punti di ebollizione | 51°C to 52°C |
| Punto d'infiammabilità | −32°C (−25°F) |
| Odore | Ether-like |
| Indice di rifrazione | 1.375 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2924 |
| Beilstein | 102408 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water. |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.