Learn More
Strontiumzirkoniumoxid, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321719 250 g 250 Gramm
11311719 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11321719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012346.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-39-4
Summenformel O3SrZr
Molekulargewicht (g/mol) 226.84
MDL-Nummer MFCD00049555
InChI-Schlüssel FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 82852
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)zirkonium
SMILES [Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 9000°C
Chemischer Name oder Material Strontium zirconium oxide
Schmelzpunkt 2700°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 226.84
Reinheit (%) 99.3%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.5 g/mL