Learn More
Strontium-Wolframoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314877
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11314877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041899.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13451-05-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-05-3
MDL-Nummer MFCD00049562
Synonym Strontium tungstate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium tungsten oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel SrWO4
Formelmasse 335.46
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.187 g/mL