Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 111 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Namenshinweis | Polished One Side |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Substrat |
| Menge | Je 1 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water and most solvents. |
| Geruch | Geruchsneutral |