Learn More
Strontiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080533
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11483850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089895.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-96-1 | SSr | 119.68 g/mol
Strontium sulfide is used in chemical research and as organic intermediates. It is also used as depilatory. It is also used as Isotope labelled enantiomer of Voriconazole (V760000), an antifungal agent and an ergosterol biosynthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-96-1
Summenformel SSr
Molekulargewicht (g/mol) 119.68
MDL-Nummer MFCD00049560
InChI-Schlüssel ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12
PubChem CID 14820
IUPAC-Name Sulfanylidenstrontium
SMILES [S--].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium sulfide
Schmelzpunkt >2000°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8849
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Decomposes in acids
Formelmasse 119.68
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.70 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium sulphide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium sulphide