Learn More
Strontiumlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12976224 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12976224 500 ml Flasche 500 Milliliter
12966224 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12976224 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 156 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 CHF
    117.53 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 1.47 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sr
Konzentration 1 ±0,002 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element Sr
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 500 ml