Learn More
Thermo Scientific Chemicals Strontiumranelat
Artikelnummer. 17291152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17291152 100 g 100 Gramm
17271152 5 g 5 Gramm
17281152 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17291152 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463011000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 135459-87-9 | C24H18N4O16S2Sr, C12H6N2O8SSr2 | 770.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135459-87-9
Summenformel C12H6N2O8SSr2
Specifications
Chemischer Name oder Material Strontiumranelat
Menge 100 g
Formelmasse 513,49