Learn More
Strontium, Plasma-Standardlösung, Sr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11301459
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11301459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013874.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sr(NO3)2 in 5% HNO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel Sr(NO3)2 in 5% HNO3
MDL-Nummer MFCD00134060
Specifications
Chemischer Name oder Material Strontium, plasma standard solution
Namenshinweis Sr 1000μg/mL
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Strontiumnitrat:0,24%; Wasser:94,76%