Learn More
Strontiumperoxid, 12.3 % verfügbarer Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080070
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15442647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046310.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-18-7
Summenformel O2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 119.618
MDL-Nummer MFCD00084686
InChI-Schlüssel UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
IUPAC-Name Strontium; Peroxid
SMILES [O-][O-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium peroxide
Schmelzpunkt 215°C (decomposition)
Namenshinweis 12.3% available oxygen
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Strukturformel SrO2
UN-Nummer UN1509
Merck Index 14,8847
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Formelmasse 119.62
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium peroxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium peroxide