Learn More
Strontimiodid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472937
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472937 25 g 25 Gramm
15462937 5 g 5 Gramm
15482937 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047268.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10476-86-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-86-5
MDL-Nummer MFCD00049557
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium iodide
Schmelzpunkt 515°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8844
Formelmasse 341.43
Reinheit (%) 97%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Light Sensitive & Hygroscopic
Dichte 4.550g/mL