Learn More
Strontiumhydroxid-Octahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11904141
Marke: Thermo Scientific Acros 270230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1311-10-0
Summenformel H18O10Sr
Molekulargewicht (g/mol) 265.75
MDL-Nummer MFCD00150395
InChI-Schlüssel UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium hydroxide octahydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Sr(OH)2·8H2O
Merck Index 14,8843
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids
Formelmasse 265.75
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium hydroxide octahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.