Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023331
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11472778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16764.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Strontiumchlorid-Hexahydrat ist ein Vorläufer zur Herstellung von Strontiumchromat, das als Korrosionsschutzmittel für Aluminium verwendet wird. Es ist an der Synthese von photokatalytischen Nanopartikeln aus Cadmiumsulfid-Kernmaterial beteiligt. Es wird als roter Farbstoff in der Pyrotechnik verwendet. Außerdem wird es in der Glasherstellung und in der Metallurgie verwendet. In der Medizin wird sein radioaktives Isotop Strontium-89 zur Behandlung von Knochenkrebs eingesetzt. Es wirkt als Katalysator bei der Umwandlung von Ketonen und Aldehyden in die entsprechenden Gem-Dihydroperoxide unter Verwendung von wässrigem Wasserstoffperoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Geringfügig löslich in Ethanol und Aceton. Unlöslich in Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium chloride hexahydrate
Menge 250 g
Merck Index 14,8840
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formelmasse 266.62 (158.53 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Brechungsindex 1.65
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.93
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate