Learn More
Strontiumchlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357208 100 g 100 Gramm
11367208 25 g 25 Gramm
11430490 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 016790.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-85-4
Summenformel Cl2Sr
MDL-Nummer MFCD00011249
Spezifikation
Siedepunkt 1250°C
Chemischer Name oder Material Strontium Chloride
Schmelzpunkt 873°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Brechungsindex 1.65
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99.5%, metal basis
Dichte 3.052
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Molekulargewicht (g/mol) 158.53
Formelmasse 158.53
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride