Learn More
Strontiumcarbonat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11418862 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11418862
Marke: Fisher Chemical S/8160/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-05-2
Summenformel CO3Sr
Molekulargewicht (g/mol) 147.63
MDL-Nummer MFCD00011250
InChI-Schlüssel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC-Name Strontium; Karbonat
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 147.6182g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter