Learn More
Strontium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Sr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359189
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11359189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088098.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134060
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium, AAS standard solution
Namenshinweis Sr 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Sr(NO3)2 in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 100 mL
Güte Specpure