Learn More
STRN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen STRN
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851225
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21624-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841225
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21624-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Striatin is found in all mammalian cells assayed and may be involved in vesicular transport, dendrite growth, and cellular signaling. It binds Protein phosphatase 2A (PP2A) A and C subunits and calmodulin and appears to modulate PP2A activity. It also binds the human homolog of the yeast protein, Mob1, which has been implicated in mitotic progression in yeast. It is a member of a family of proteins that also includes SG2NA and Zinedin. This antibody does not cross-react with SG2NA.
Spezifikation
Spezifikation
STRN
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O43815, O55106, P70483
268980, 29149, 6801
STRN Fusion Protein Ag15984
Primary
-20°C
STRN
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
SG2NA, Striatin, STRN
Strn
IgG
Antigen Affinity Chromatography