Learn More
Corning™ Stripettor™ Ultra Pipetten-Controller-Zubehör, Batterieset
Artikelnummer. 17801935 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Set von 3
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17801935 Set von 3 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17801935 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4994
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Batterieset für den Stripettor Ultra Pipetten-Controller bietet 8 Stunden Dauerbetrieb.
Batterieset für Corning Stripettor Ultra Pipetten-Controller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp NiHM
Typ Batterieset
Zur Verwendung mit (Geräte) Stripettor Ultra Pipetten-Controller
Menge Set von 3