Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 101 mm |
| Verdunstungsbarriere | Ja |
| Breite (metrisch) | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR und Lagerung |
| Format | 1 x 8 Wells (8 Streifen/Bogen) |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Mehr anzeigen |